Learn More
Deutsch Neumann™ Reagenzglasreiniger aus Gummi
Ausgezeichnet zum Reinigen von Reagenzgläsern geeignet. Deutsch Neumann Gummispatel sind aus grauem Naturkautschuk gefertigt.
Marke: Deutsch Neumann™ 2260001
Beschreibung
- 5 mm-Loch für Einlage
- Durometer 40 Shore A
Spezifikation
Gummi | |
Reagenzglas-Reiniger | |
7 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Reagenzglasreiniger aus Gummi > Größe (L x B):7 x 38mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur