Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ Spot Indol Reagenz
Führen Sie den Thermo Scientific™ RapID™ System Indol-Test mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific RapID Spot Indol-Reagenz durch.
Marke:  Thermo Scientific™ R8309002
26.03 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12853693
  • 34.25 € / 15 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie den Thermo Scientific™ RapID™ System Indol-Test mit dem Thermo Scientific RapID Spot Indol Reagenz durch.
Dieses Produkt ist für die Verwendung mit dem RapID SS/u System (R8311004), RapID ANA II System (R8311002), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002) und RapID NH System (R8311001) bestimmt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Ja
Fläschchen
1 Box
RapID Spot Indol Reagenz
Oxidase-negative, Gram-negative Bakterien
Rapid SS/u System (R8311004), RapID ANA II System (R8311002), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001)
15 ml/Fläschchen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Instructions
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6212726 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog NumberR8309002
Chargennummer6212725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberR8309002
Chargennummer6212724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberR8309002
Chargennummer6185604 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog NumberR8309002
Chargennummer6155586 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog NumberR8309002
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RapID™ Spot Indol Reagenz > 15 ml/Fläschchen