Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Spezialtransferpipetten
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger oder Fliesen.
25.65 € - 453.00 €
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Saugvolumen (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Saugvolumen (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15377873
|
Thermo Scientific™
292 |
1.0 ml | Unsteril | 0.2 ml | Padl-Pet 25 μl Tropfengröße |
30.90 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15337863
|
Thermo Scientific™
273NL |
1,7 mL | Unsteril | 0,9 mL | Samco 1,7 ml-Transferpipetten, unsteril, weiße Box |
25.65 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15788257
|
Thermo Scientific™
273NL-250 |
1,7 mL | Unsteril | 0,9 mL | Samco 1,7 ml-Transferpipetten, unsteril, 250/Beutel, weiße Box |
453.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11691829
|
Thermo Scientific™
274NL |
4,8 mL | Unsteril | 1,8 mL | Samco B/B-PET™ 4,8 ml-Transferpipetten, unsteril, graduiert bis 2 ml, weiße Box |
25.80 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15377863
|
Thermo Scientific™
274NL-1S |
4,8 mL | Steril | 1,8 mL | Samco B/B-PET™ 4,8 ml-Transferpipetten, steril, graduiert bis 2 ml, einzeln verpackt, weiße Box |
78.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15397863
|
Thermo Scientific™
274NL-20S |
4,8 mL | Steril | 1,8 mL | Samco 4,8 ml-Transferpipetten, steril, graduiert bis 2 ml, 20/Beutel, weiße Box |
38.30 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15387883
|
Thermo Scientific™
336-10S |
5,0 mL | Steril | 1,9 mL | Transferpipette, 6 in., B/B-PET™, Standardkolben, steril, 500 x 8 = 4000/Kt. |
47.05 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15317893
|
Thermo Scientific™
336NL-1S |
5,0 mL | Steril | 1,9 mL | Samco B/B- PET™ 5,0 ml-Transferpipetten, 6 in., steril, einzeln verpackt, weiße Box |
65.05 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15327893
|
Thermo Scientific™
336NL-20S |
5,0 mL | Steril | 1,9 mL | Samco B/B-PET™ 5,0 ml-Transferpipetten, 6 in., steril, 20/Beutel, weiße Box |
54.60 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15387873
|
Thermo Scientific™
293 |
1.0 ml | Unsteril | 0.2 ml | Padl-Pet 30 μl Tropfengröße |
26.85 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15397873
|
Thermo Scientific™
295 |
0.8 ml | Unsteril | 0.2 ml | Padl-Pet 50 μl Tropfengröße |
26.85 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger oder Fliesen. Die nicht zerlegbare, einteilige Konstruktion besitzt einen integrierten Pipettenball, der das Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.
- Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Die Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
- Nicht steril
Spezifikation
LDPE |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.