Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Spezialtransferpipetten
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger oder Fliesen. Die nicht zerlegbare, einteilige Konstruktion besitzt einen integrierten Peleus-Ball, der Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.
- Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Oberfläche mit geringer Affinität – verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
- Nicht steril
Spezifikation
Spezifikation
| Saugvolumen (metrisch) | 1,9 mL |
| Beschreibung | Samco B/B- PET™ 5,0 ml-Transferpipetten, 6 in., steril, einzeln verpackt, weiße Box |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,6 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Nein |
| Verpackungsart | Einzeln verpackt, 500/Packung |
| Volumen (metrisch) | 5,0 mL |
| Länge (metrisch) | 15,4 cm |
| Typ | Spezial-Transferpipette |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.