Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Spezialtransferpipetten
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger oder Fliesen.
Marke: Thermo Scientific™ 273NL
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger oder Fliesen. Die nicht zerlegbare, einteilige Konstruktion besitzt einen integrierten Pipettenball, der das Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.
- Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Oberfläche mit geringer Affinität – verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
- Nicht steril
Spezifikation
0,9 mL | |
4,8 mm | |
Unsteril | |
500/Packung | |
8,7 cm |
Samco 1,7 ml-Transferpipetten, unsteril, weiße Box | |
LDPE | |
Nein | |
1,7 mL | |
Spezial-Transferpipette |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.