Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze
Dispensieren Sie präzise kleine Tropfen in Behälter für geringe Volumen mit den Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze.
Marke: Thermo Scientific™ 231NL-1S
67.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesen Transferpipetten mit feiner Spitze können Sie kleine Tropfen präzise in Behälter mit kleinem Volumen dispensieren.Sie sind mit einem integrierten Pipettenkolben ausgestattet und eignen sich ideal zum Entfernen von Zellschichten und zum Trennen von Blutproben.
- Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Oberfläche mit geringer Affinität – verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
- Mit regulärer oder verlängerter Feinspitze
Spezifikation
1,0 mL | |
3,0 mm | |
Steril | |
Einzeln verpackt, 400/Packung | |
10,4 cm |
Samco 1,5 ml verlängerte Transferpipetten mit feiner Spitze, kleiner Ball, einzeln verpackt, weiße Box | |
LDPE | |
Nein | |
1,5 ml | |
Verlängerte Transferpipette mit dünner Spitze |
Videos
-
Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.