Learn More
SCAT™ Gewindeadapter, PP
SCAT Caps und Safety Waste Caps sind in vielen Gewindegrößen verfügbar. Sollte das passende Gewinde für Ihren Behälter trotzdem einmal nicht dabei sein, nutzen Sie einfach den passenden Adapter.
Marke: SCAT™ 107146
72.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30700kg
Beschreibung
SCAT™ thread adapters are ideal for connecting safety caps, safety waste caps, funnels, canisters or other disposal and supply units.
- Made of polypropylene (PP) material
- Available in a wide range of thread sizes
- Suitable for all SCAT™ caps, funnels or canisters
Spezifikation
Thread 1: GL45 (m), Thread 2: S65 (f) | |
Gray | |
Thread Adapter |