missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Mastercycler™ X50

Der neue Mastercycler X50 verbindet elegant Geschwindigkeit, Flexibilität und PCR-Optimierung für PCR-Forschungsanwendungen und die Standardisierung von Routine-PCR-Anwendungen, wie die Analyse von Lebensmitteln, etc. Über unseren besonders intuitiven Touchscreen sind all diese Vorteile stets verfügbar.

Marke:  Eppendorf™ 6305000017

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15876721

  • 9512.90 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Es stehen verschiedene Blöcke zur Auswahl, vom schnellen Silberblock bis hin zum 384-Well-Block
  • Touchscreen-Bedienfeld
  • Innovativer 2D-Gradient für moderne PCR-Optimierung
  • X50 mit Touchscreen kann bis zu neun weitere Geräte steuern (angeschlossene Cycler verfügen nicht über ein Touchscreen-Bedienfeld)
  • Flexlid™ Konzept: Einsatz verschiedener Verbrauchsmaterialien durch automatische Deckelhöhenverstellung
  • Geringer Platzbedarf
  • Schnelle PCR
  • PCR-Optimierung
  • Standard-PCR
  • „Cycle-Sequencing“
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

±0,15 °C
110 bis 230 V
27.5 cm
4°bis 99 °C
2.3 °C/s.
Aluminiumblock und Druckdeckel
33 cm
43 cm
Gehäuse X50r
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Eppendorf™ Mastercycler™ X50 > Beschreibung: X50r

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt