Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche
Entwickelt für Beständigkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb
44.45 € - 569.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schläuche |
---|---|
Material | Tygon S3 E-3603 |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Dicke (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Dicke (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15680211
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00003 |
1/16 in. | 3/16 Zoll | 69 Psi bei 73 Grad F | 1/16 in. |
49.70 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15250809
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00009 |
5/32 Zoll | 7/32 Zoll | 17 psi bei 73 Grad F | 1/32 Zoll |
44.45 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15157134
|
Saint Gobain Life Sciences
06407-05 |
1/4 in. | 5/16 Zoll | 12 psi bei 73 Grad F | 1/32 Zoll |
86.65 €
15 Meter |
N/A | ||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11924458
|
Saint Gobain Life Sciences
00261KH |
0.375 in. | 0.625 in. | 13 psi (at 73°F) | 1/8 in. | N/A | ||
15533776
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00059 |
7/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 36 psi bei 73 Grad F | 1/8 Zoll |
569.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Bio-basierte Formulierung und ist BPA- und Phthalat-frei
- Bietet hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Nicht oxidierend und nicht kontaminierend
- Die glatte, polierte Innenwand verhindert Anhaftungen und erleichtert so die Reinigung
- Die Spulen sind zur einfachen Messung in 30.4 cm-Intervallen (1 Fuß) markiert
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- Besonders starke Wände halten vollem Vakuum bei Raumtemperatur (29.9 Zoll [759 mm] Quecksilber bei 23 °C [73 °F] und bis 27 Zoll [686 mm] Quecksilber bei 60 °C [140 °F]) stand
- Sterilisiert mit konventionellen Autoklaviermethoden (Dampf 30 min bei 15 psi, 121 °C) und Ethylenoxid
- Geräteanschluss, Belüftung, Abfluss und andere allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Kondensatoren
- Inkubatoren
- Exsikkatoren
- Gasleitungen
- Ablassleitungen
Compliance
FDA, NSF, 3-A, entspricht USP-Klasse VI, Japan Food Sanitation Law (japanisches Lebensmittelgesetz) Nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EG und 10/2011/EU.
Spezifikation
Schläuche | |
50 ft. | |
Durchsichtig |
Tygon S3 E-3603 | |
15 m |