Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche
Entwickelt für Beständigkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb
Marke:  Saint Gobain Life Sciences ACF00059
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15533776
  • 569.00 € / 15 Meter
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bio-basierte Formulierung und ist BPA- und Phthalat-frei
  • Bietet hervorragende Chemikalienbeständigkeit
  • Nicht oxidierend und nicht kontaminierend
  • Die glatte, polierte Innenwand verhindert Anhaftungen und erleichtert so die Reinigung
  • Die Spulen sind zur einfachen Messung in 30.4 cm-Intervallen (1 Fuß) markiert
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • Besonders starke Wände halten vollem Vakuum bei Raumtemperatur (29.9 Zoll [759 mm] Quecksilber bei 23 °C [73 °F] und bis 27 Zoll [686 mm] Quecksilber bei 60 °C [140 °F]) stand
  • Sterilisiert mit konventionellen Autoklaviermethoden (Dampf 30 min bei 15 psi, 121 °C) und Ethylenoxid
  • Geräteanschluss, Belüftung, Abfluss und andere allgemeine Laboranwendungen
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Biopharmazeutisches Produkt
  • Analysegeräte
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Kondensatoren
  • Inkubatoren
  • Exsikkatoren
  • Gasleitungen
  • Ablassleitungen
Compliance
FDA, NSF, 3-A, entspricht USP-Klasse VI, Japan Food Sanitation Law (japanisches Lebensmittelgesetz) Nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EG und 10/2011/EU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche
22.2 mm
1 1/8 Zoll
50 ft.
1/8 Zoll
Durchsichtig
36 psi bei 73 Grad F
7/8 Zoll
Tygon S3 E-3603
28.58 mm
15 m
3.2 mm
105 mm bend radius