Learn More
Sartorius™ Sicherheitswägekabinen
Artikelnummer. p-8008588 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Flussrate:
0,057 m3/s. bei 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Richtungsanschlusss, 0,062 m3/s 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Anschluss über Lüfterfilter
0,066 m3/s bei 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Richtungsanschlusss, 0,072 m3/s bei 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Anschluss über einen Lüfterfilter
0,076 m3/s bei 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Richtungsanschlusss, 0,083 m3/s bei 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Anschluss über einen Lüfterfilter
0,089 m3/s bei 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Richtungsanschlusss, 0,095 m3/s bei 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Anschluss über einen Lüfterfilter
Breite (metrisch):
890 mm
1230 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10309444
Marke: Sartorius™ SWC1200T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung für Labormitarbeiter ohne Beeinträchtigung der Ergonomie oder der Wiegegenauigkeit. Sartorius™ Sicherheitswägeschränke zeichnen sich gegenüber herkömmlichen Laborabzügen durch große Vorzüge in Design und Konstruktion aus.
  • Waage und Wägeschrank sind perfekt aufeinander abgestimmt
  • Maximaler Personenschutz: geschlossener Bereich rund um die Laborwaage, der das Entweichen von Luft oder feinpudriger Partikeln in den Arbeitsbereich des Bedienpersonals verhindert
  • Zuverlässige Wägeergebnisse: Luftstrom ist praktisch turbulenzfrei, konstante und wiederholbare Wägeergebnisse.
  • Aus transparentem Acrylglas mit perfekter Sicht auf die Waage und die abzuwiegenden Proben
  • Die äußerst stabile Basis aus schwarzem Granit absorbiert Schwingungen
  • Kontaminiertes Material kann sicher in einem Doppelbeutelsystem entsorgt werden
  • Kalibriertes Luftstrom-Alarmsystem mit Audit-Trail-Funktion gibt Alarm, wenn die Luftstromgeschwindigkeit unter einen definierten Wert sinkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Acrylglas
Druckluftversorgung Konstant
Tiefe (metrisch) 750 mm
Flussrate 0,089 m3/s bei 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Richtungsanschlusss, 0,095 m3/s bei 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Anschluss über einen Lüfterfilter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung für Labormitarbeiter ohne Abstriche bei der Ergonomie oder Präzision beim Wägeanwendungen
Höhe (metrisch) 770 mm
Breite (metrisch) 1230 mm