Learn More
Eppendorf™ Mikro-Teströhrchen
GREENER_CHOICE
Diese Mikroröhrchen aus Polypropylen eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Eppendorf™ Mikroteströhrchen Safe Lock verfügen über einen Eppendorf Safe-Lock Deckel mit Scharnieren für außergewöhnlichen Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen während der Inkubation und Lagerung.
Marke:  Eppendorf™ 0030121139
67.49 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10490993
  • 74.03 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eppendorf Klappdeckel mit Sicherheitsverschluss verhindert eine ungewollte Öffnung des Deckels während der Inkubation und Aufbewahrung
  • Polypropylen verfügt über hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Belastungen und extreme Temperaturen
  • Ohne Formentrennmittel, Weichmacher oder Biozide hergestellt, die sich negative auf Bioassays auswirken könnten
  • g-Safe™: Hervorragende Stabilität bei der Zentrifugation bis 30,000 × g verhindert Probenverlust durch Röhrchenbruch und bietet zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben
  • Präzise Versiegelung des Deckels für minimale Verdampfungsraten bei der langfristigen Lagerung
  • Großer Deckel und Seitenfläche für einfache Markierung mattiert
  • Garantierte Funktionalität von -86 bis +100 °C
  • Im offenen Zustand autoklavierbar (121 °C, 20 min)
  • In chargenzertifiziertem Reinheitsgrad PCR-rein, Eppendorf forensische DNA-Gütegrad und Biopur Qualität erhältlich
  • Lieferbar in Eppendorf Protein und DNA LoBind-Material für maximale Rückgewinnung bei wertvollen Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 mL
Polypropylen
–86 bis 100 ° °C
Blau
500/Packung
Name des Produkts
Eppendorf™ Mikro-Teströhrchen > Kapazität: 0.5 ml