Learn More
S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/9077R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-24305AF750
Artikelnummer. 18632100
  • 682.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
S100 calcium binding protein A14 Monoclonal antibody specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S100 calcium binding protein A14
Monoclonal
Alexa Fluor 750
protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114
Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein
0.1 mL
Cancer
57402
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
S100A14/9077R
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Name des Produkts
S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/9077R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Alexa Fluor 750