Learn More
Kalium-tri-sec.-butylborhydrid, 1 M Lösung in Tetrahydrofuran, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 205471000
170.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
Spezifikation
Potassium tri-sec-butylborohydride | |
54575-49-4, 109-99-9 | |
0.9100g/mL | |
C12H28BK | |
MFCD00009324 | |
06,490; 07,307 | |
k-selectride, potassium tri-sec-butylborohydride solution, k-selectride™ solution, k-selectride r solution 1.0 m potassium tri-sec-butylborohydride in thf, k-selectride r solution, 1.0 m potassium tri-sec-butylborohydride in thf, potassium tri-sec-butylborohydride, 1.0m in thf, in sure/seal tm bottle | |
[H-].[B+3].[K+].CC[CH-]C.CC[CH-]C.CC[CH-]C | |
222.26 | |
Lösung |
1M Solution in tetrahydrofuran | |
Gelb | |
AcroSeal Glasflasche | |
KB[CH(CH3)C2H5]3H | |
100 mL | |
15, 8564 | |
UHNDOQOAVCJJPO-UHFFFAOYSA-N | |
Bor(3+)-kalium-tris(butan-2-id)hydrid | |
222.26 |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium tri-sec-butylborohydride, 1 M solution in tetrahydrofuran
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.