Learn More
Gibco™ Dynabeads™ humaner T-Activator CD3/CD28 zur Expansion und Aktivierung von T-Zellen
Zur Aktivierung und Expansion humaner T-Zellen
Marke: Gibco™ 11132D
2489.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24338" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Dynabeads humaner T-Aktivator CD3/CD28 werden als Suspension mit 4 x 107 Dynabeads/ml in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS), pH 7.4, mit 0.1 % Humanserumalbumin (HSA) geliefert.
Beschreibung
- Aktivierung von T-Zellen ohne dass Feeder-Zellen erforderlich sind
- Aktivierte Zellen, die eine in-vivo-ähnliche Funktion beibehalten
- Maximale Reproduzierbarkeit ohne Kontamination durch lösliche Antikörper oder Mitogene
- 100- bis 1.000-fache T-Zell-Expansion
- Zelltyp: T-Zellen (Gesamtpopulation)
- Endprodukt: Zellen
- Reaktivität: Human
- Probentyp: Zellkulturen, PBMC
- Zielspezies: Human
Aktivierung und Expansion von Zellen, Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Aktivierung und Expansion humaner Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
T-Zellen (Gesamtpopulation) | |
Monoklonal | |
5 × 2 ml Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28 wird als Suspension geliefert, die 4 × 107 Dynabeads™/ml in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, mit 0,1 % Humanserumalbumin (HSA) enthält. Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Nicht einfrieren. |
|
Braun | |
Magnetisches Polystyrol | |
DynaMag™ Magnet | |
Magnetic Beads | |
5 × 2 ml | |
Zellkulturen, PBMC | |
Epoxid | |
Monosized 4.5 μm (CV <5%) | |
4,5 μm |
ISO9001 and ISO13485 | |
4 x 10 7 Beads/mL | |
Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads | |
Activation and Expansion of T-cells | |
Antikörperbeschichteter Bead | |
Maus | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
Human | |
Umgebungstemperatur | |
Human | |
5 x 2 mL | |
For Research Use Only |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30