Learn More
Thermo Scientific™ S1 Pipettenbefüller-Zubehör
Das Thermo Scientific™ S1 Pipettenfüllerzubehör ist eine sinnvolle Ergänzung zum S1 Pipettenfüller.
Marke: Thermo Scientific™ 9068
53.49 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ S1 Pipettenfüllerzubehör für Ihre S1 Pipettenfüller.
Eigenschaften:- Die Wandhalterung und der Tischständer ermöglichen eine kompakte Aufbewahrung zwischen den einzelnen Anwendungen. Laden Sie den Pipettenfüller in beiden Ständern durch Anschließen des Ladegeräts nach. Der Pipettenfüller kann beim Arbeiten in Werkbänken mit laminarer Strömung platzsparend gelagert werden.
- Mit dem Flügelständer kann der Anwender den Pipettenfüller nach unten stellen, ohne die serologische Pipette zu entfernen oder zu entleeren.
- Der leicht auswechselbare Filter verhindert gemeinsam mit dem autoklavierbaren Silikonadapter eine Kreuzkontamination der Pipette durch Aerosole oder Flüssigkeiten.
- Die Halterung für 1 ml-Pipetten stellt sicher, dass 1 ml-Pipetten ebenso sicher gehalten werden wie größere.
Hinweis:
Nicht erhältlich zum Gebrauch oder Verkauf in den USA oder zum Import in die USA.
Spezifikation
S1 Pipettierhilfe | |
Universal Power Supply |
Videos
-
Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
-
Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.