Learn More
Grant Instruments™ Analoges Ultraschallbad
Gewährleisten einen hohen Standard an zuverlässiger und effektiver Ultraschalltechnologie. Beim Grant Instruments™ XUBA Analogen Ultraschallgerät sind die M2 Reinigungslösung, ein Edelstahlkorb und ein Deckel aus ABS-Kunststoff standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
Marke:  Grant Instruments™ XUBA3
1092.54 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11430998
  • 1480.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hervorragende Ultraschallbäder für Einsteiger
  • Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 bis 70°C auf dem XUBA3
  • Schnelle, gründliche, einfache und sichere Reinigung und Verarbeitung verschiedener Geräte, Komponenten und Lösungen
  • Edelstahlkorb und Deckel aus ABS-Kunststoff standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  • Eine Flasche mit M2 Ultraschallreinigerlösung ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  • Das Bedienfeld ist auch mit Handschuhen einfach zu bedienen
  • Zeitsteuerung von 0 bis 15 Minuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 15 min
230 V
2,5 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Grant Instruments™ Analoges Ultraschallbad > Fassungsvermögen: 2.5 l