Learn More
Brady™ Sicherheitsschlösser mit stabilem, verstärktem Nylongehäuse
Brady™ Sicherheitsschlösser sind für alle Sicherheits- und Schutzbedürfnisse geeignet. Die Präzisionsfertigung stellt eine hohe Sabotagesicherheit sicher.
103.01 € - 135.00 €
Spezifikation
Material | Verstärktes Nylon |
---|---|
Beschreibung | Sicherheitsschlösser – Standard |
Durchmesser (metrisch) Bügel | 6,5 mm |
Abmessungen (L x B) | 38,50 x 86,50 mm |
Höhe (metrisch) | 38 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11896043
|
Brady™
051353 |
Schwarz |
131.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15643497
|
Brady™
051353 |
Schwarz | N/A | ||||||
11816053
|
Brady™
051345 |
Grün |
131.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15613497
|
Brady™
051345 |
Grün | N/A | ||||||
11826053
|
Brady™
051347 |
Orange |
131.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15633497
|
Brady™
051347 |
Orange | N/A | ||||||
11806053
|
Brady™
051346 |
Gelb |
131.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15623497
|
Brady™
051346 |
Gelb | N/A | ||||||
11886043
|
Brady™
051339 |
Rot |
135.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15693487
|
Brady™
051339 |
Rot | N/A | ||||||
Beschreibung
- Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Mitarbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
- Mit 6 Stiften, präzisionsgefertigt für spezifischere Schlüsseleinschnitte und bessere Manipulationssicherheit
- Vorbehaltene, parazentrische Schlüsselführung sorgt für optimale Sicherheit
- Die spezielle Konstruktion verhindert, dass sich der Schlüssel herausnehmen lässt, solange der Bügel des Vorhängeschlosses noch nicht geschlossen ist
- Die Schlösser sind kompakt und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
- Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design. Damit ist ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung möglich
- Zu jedem Schloss wird ein Schlüssel mitgeliefert
- Schlüssel verbleibt im Schloss - Schlüssel lässt sich erst herausnehmen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist
Spezifikation
Verstärktes Nylon | |
6,5 mm | |
38 mm | |
Gehärteter Stahl | |
Je 1 |
Sicherheitsschlösser – Standard | |
38,50 x 86,50 mm | |
38,00 mm | |
6 |