Learn More
Brady™ Sicherheitsschlösser mit stabilem, verstärktem Nylongehäuse
Brady™ Sicherheitsschlösser sind für alle Sicherheits- und Schutzbedürfnisse geeignet. Die Präzisionsfertigung stellt eine hohe Sabotagesicherheit sicher.
Marke:  Brady™ 051347
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15633497
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Mitarbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
  • Mit 6 Stiften, präzisionsgefertigt für spezifischere Schlüsseleinschnitte und bessere Manipulationssicherheit
  • Vorbehaltene, parazentrische Schlüsselführung sorgt für optimale Sicherheit
  • Die spezielle Konstruktion verhindert, dass sich der Schlüssel herausnehmen lässt, solange der Bügel des Vorhängeschlosses noch nicht geschlossen ist
  • Die Schlösser sind kompakt und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design. Damit ist ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung möglich
  • Zu jedem Schloss wird ein Schlüssel mitgeliefert
  • Schlüssel verbleibt im Schloss - Schlüssel lässt sich erst herausnehmen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheits-Vorhängeschlösser
Orange
Sicherheitsschlösser – Standard
38,50 x 86,50 mm
38,00 mm
6
33,00 mm
SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA ORANGE 6/PAC
Verstärktes Nylon
6,5 mm
38 mm
Gehärteter Stahl