Learn More
Brady™ Sicherheitsschlösser mit stabilem, verstärktem Nylongehäuse
Brady™ Sicherheitsschlösser sind für alle Sicherheits- und Schutzbedürfnisse geeignet. Die Präzisionsfertigung stellt eine hohe Sabotagesicherheit sicher.
Marke: Brady™ 051345
97.71 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Mitarbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
- Mit 6 Stiften, präzisionsgefertigt für spezifischere Schlüsseleinschnitte und bessere Manipulationssicherheit
- Vorbehaltene, parazentrische Schlüsselführung sorgt für optimale Sicherheit
- Die spezielle Konstruktion verhindert, dass sich der Schlüssel herausnehmen lässt, solange der Bügel des Vorhängeschlosses noch nicht geschlossen ist
- Die Schlösser sind kompakt und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
- Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design. Damit ist ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung möglich
- Zu jedem Schloss wird ein Schlüssel mitgeliefert
- Schlüssel verbleibt im Schloss - Schlüssel lässt sich erst herausnehmen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist
Spezifikation
Sicherheitsschlösser mit verschiedenen Schlüsseln | |
Grün | |
Sicherheitsschlösser – Standard | |
38,50 x 86,50 mm | |
38,00 mm | |
6 | |
33,00 mm |
SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA GREEN 6/PAC | |
Verstärktes Nylon | |
6,5 mm | |
38 mm | |
Gehärteter Stahl | |
Je 1 |