Learn More
VACUUBRAND™ Gummi-Vakuumschlauch
Gummischlauch zur Verwendung mit Vacuubrand-Membran- und anderen Pumpen.
22.50 € - 106.00 €
Spezifikation
Material | Gummi |
---|---|
Verpackungsmenge | Je 1 x |
Produkttyp | Vakuumschläuche |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10568951
|
VACUUBRAND™
20686003 |
15 mm | 35 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10768601
|
VACUUBRAND™
20686005 |
19 mm | 45 mm |
106.00 €
1 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10728991
|
VACUUBRAND™
20686000 |
6 mm | 12 mm |
22.50 €
1 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Spezifikation
Gummi | |
Je 1 x | |
Vakuumschläuche |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Gummi-Vakuumschlauch