Learn More
VACUUBRAND™ Gummi-Vakuumschlauch
Artikelnummer. 10768601 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
15 mm
19 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
35 mm
45 mm
Packungsgröße:
1 Meter
Artikelnummer. 10768601
Marke: VACUUBRAND™ 20686005
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gummischlauch zur Verwendung mit Vacuubrand-Membran- und anderen Pumpen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material Gummi
Außendurchmesser (metrisch) 45 mm
Dicke (metrisch) 13 mm
Verpackungsmenge Je 1 x
Produkttyp Vakuumschläuche