Learn More
VACUUBRAND™ Gummi-Vakuumschlauch
Product Code. 10568951 Shop All Vacuubrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
15 mm
19 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
35 mm
45 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Meter
Product Code. 10568951
missing translation for 'mfr': VACUUBRAND™ 20686003
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Gummischlauch zur Verwendung mit Vacuubrand-Membran- und anderen Pumpen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Gummi
Außendurchmesser (metrisch) 35 mm
Dicke (metrisch) 10 mm
Verpackungsmenge Je 1 x
Produkttyp Vakuumschläuche