Learn More
Greiner Bio-One Kulturröhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden und zweistufigem Belüftungsstopfen
Dank der hohen Transparenz optimal für optische Messungen geeignet
342.86 € - 436.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 12,4 mm |
---|---|
Produkttyp | Kulturröhrchen |
Verschlussmaterial | HDPE |
Verschlussfarbe | Durchscheinend |
Verschlusstyp | Belüftungsstopfen mit zwei Positionen |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10674541
|
Greiner Bio-One
120161 |
1 | 1000 | N/A | N/A | N/A | |||||
10450433
|
Greiner Bio-One
120180 |
25 | 2000 |
342.86 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Volumen: 4.5 ml
- Durchm. x Höhe: 12.4 x 75 mm
- Steril
Spezifikation
12,4 mm | |
HDPE | |
Belüftungsstopfen mit zwei Positionen | |
75 mm | |
Steril | |
Rundboden |
Kulturröhrchen | |
Durchscheinend | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
4,5 mL | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Kulturröhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden und zweistufigem Belüftungsstopfen