Learn More
Greiner Bio-One Kulturröhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden und zweistufigem Belüftungsstopfen
Dank der hohen Transparenz optimal für optische Messungen geeignet
Marke: Greiner Bio-One 120180
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Volumen: 4.5 ml
- Durchm. x Höhe: 12.4 x 75 mm
- Steril
Spezifikation
HDPE | |
12,4 mm | |
Belüftungsstopfen mit zwei Positionen | |
75 mm | |
25 | |
Steril | |
Rundboden |
Durchscheinend | |
Kulturröhrchen | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
2000 | |
4,5 mL | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Kulturröhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden und zweistufigem Belüftungsstopfen > 25/Beutel; 2000/Box
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur