Learn More
Greiner Bio-One Kulturröhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden und zweistufigem Belüftungsstopfen
Artikelnummer. 10674541
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
1
25
Anzahl pro Karton:
1000
2000
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. 10674541
Marke: Greiner Bio-One 120161
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dank der hohen Transparenz optimal für optische Messungen geeignet
  • Volumen: 4.5 ml
  • Durchm. x Höhe: 12.4 x 75 mm
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussfarbe Durchscheinend
Durchmesser (metrisch) 12,4 mm
Produkttyp Kulturröhrchen
Autoklavierbar Autoklavierbar (ohne Belüftungsstopfen)
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
Verschlusstyp Belüftungsstopfen mit zwei Positionen
Farbe Durchsichtig
Länge (metrisch) 75 mm
Material Polystyrol
Anzahl pro Packung 1
Anzahl pro Karton 1000
Menge 1; 1000
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 4,5 mL
Form Rundboden
Verschluss inklusive Ja