Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes
BIOPHARMA
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkulturröhrchen eignen sich für Kulturen mit adhärenten Zellen in Biotechnologie-, Pharma- und Forschungslabors.
Marke:  Thermo Scientific™ 156758
460.22 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10048960
  • 677.00 € / 450 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Adhärente Zellkulturen in Biotechnologie-, Pharma- und Forschungslabors und bei der Produktion von Impfstoffen und Diagnose-Kits mit Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkulturröhrchen.
Merkmale:
  • Röhren aus Polystyrol, Verschlusskappen aus Polyethylen
  • Röhrchen mit flacher Seite haben eine Kulturfläche von 5,5 cm2 zum Kultivieren adhärenter Zellkulturen
  • Flachboden-Röhren sind gut zum Mikroskopieren geeignet; Verwendung eines Deckglases in den Röhren möglich
  • Flachboden-Röhren auch in horizontaler Lage auslaufsicher
  • Behandelt mit Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-Abdeckung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
16 mm
Zellkulturröhrchen, 3 ml
Naturfarben
Polystyrol
450
Nunclon Delta Zellkulturschalen; Durchm.
Flach
Weiß
Kulturröhrchen
Schraubverschluss
110 mm
75
3 ml
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer183978 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum21/04/2025 Catalog Number156758
Chargennummer184132 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number156758
Chargennummer183923 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum13/02/2025 Catalog Number156758
Chargennummer184132 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/03/2025 Catalog Number156758
Chargennummer183923 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/02/2025 Catalog Number156758
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes > Flachboden; Arbeitsvolumen 3 ml; 110 x 16 mm; Schraubdeckel
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.