Learn More
Falcon™ Rundboden-Polypropylenröhrchen
Hergestellt aus Polypropylen für hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Corning™ Falcon™ Rundboden-Polypropylenröhrchen widerstehen nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 3000 x g.
Marke: Falcon™ 352018
Beschreibung
- Alle 17 × 100 mm-Röhrchen aus Polypropylen sind mit einer Skala von 0.5 bis 14 ml in 0.5 ml-Schritten bedruckt
- Mit lösungsmittelbeständigem weißem Beschriftungsfeld Vielfach in veröffentlichten Laborverfahren und -protokollen erwähnt (z. B. Molecular Cloning, 2. Ausgabe, T. Maniatis et al.)
- Erhältlich mit schwerem, langlebigem Schnappverschluss mit zwei Positionen für eine einfache Handhabung; mit Schraubverschluss oder ohne Verschluss
- Alle Größen werden steril geliefert; die Größe 12 × 75 mm ohne Verschluss ist auch als nicht sterile Ausführung lieferbar Einzelverpackung mit medizinischen Verpackungsmaterialien, ermöglicht keimfreien Zugang
Bestellinformation
Die Schnappverschlüsse sind ebenfalls separat lieferbar.
Spezifikation
Klar | |
14 mL | |
Polypropylen | |
Beschriftungsfeld | |
Steril | |
17 mm | |
Reagenzgläser |
3000 × g | |
100 mm | |
Ja | |
125 St./Packung; 1000 St./Karton | |
Nein | |
Ohne Kappe |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
01525526 | Qualitätsbescheinigung | 17/03/2025 | 352018 |