Learn More
Bochem™ Rundes Kochgeschirr aus Aluminium
Hergestellt aus Aluminium
Marke: Bochem™ 11613
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aluminium
- Einwegartikel
- Zum einmaligen Gebrauch
Spezifikation
Flach | |
Einwegprodukt | |
Rund | |
Für die einmalige Verwendung | |
96 mm |
125 mL | |
Aluminium | |
Kochgeschirr | |
24 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Katalogseite
DateigrößeVersion: 613.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Rundes Kochgeschirr aus Aluminium > Kapazität: 125 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur