Learn More
Korff™ Wägeschale aus Aluminium, hoch
Geeignete Aluminiumbecher zum Wiegen, Dosieren und Lagern Korff™ Aluminium-Wägeschalen mit hoher Kapazität haben ein Füllvolumen von 100 ml.
Marke: Korff™ 60505
Beschreibung
- Max. Kapazität (100 ml)
- Konstruktion aus Aluminium
- Rund
Spezifikation
100 mL | |
Rund | |
24 mm | |
2.8 g |
Aluminium | |
Wägeschale | |
96 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Korff™ Wägeschale aus Aluminium, hoch > Kapazität: 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur