Learn More
Thermo Scientific Chemicals RBC-Lysepuffer, für Menschen
Zur Lyse humaner roter Blutkörperchen
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62990.AP
101.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
For lysis of human red blood cells and can be used to lyse reticulocytes, erythrocytes, and mature RBCs.
RBC Lysis Buffer for human is used in the isolation of deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
500 ml | |
Reagenz für die Zelllyse | |
2 bis 8 °C |
Flüssig | |
Zur Lyse von menschlichen roten Blutkörperchen. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M11L552 | Analysenzertifikat | 21/01/2025 | J62990.AK,J62990.AP |
Z14K531 | Analysenzertifikat | 02/12/2024 | J62990.AK,J62990.AP |
Y18K534 | Analysenzertifikat | 20/11/2024 | J62990.AK,J62990.AP |
Q12K502 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J62990.AK,J62990.AP |
M16K506 | Analysenzertifikat | 14/02/2024 | J62990.AK,J62990.AP |