Learn More
Eppendorf™ Rotormodelle FA-20 x5; FA-48 x2; FA-6 x 50
Hochgeschwindigkeitsrotoren für eine Vielzahl von Anwendungen mit Röhrchen von 5 bis 50 ml
Marke: Eppendorf™ 5895130003
1532.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Max. Drehzahl 20,130 × g (12,100 U/min) / 25,062 × g (13,500 U/min); max. Drehzahl: 20,913 x g (13,100 U/min)
- Eppendorf QuickLock Rotordeckel für eine schnelle Deckelverriegelung
- Aerosoldicht 2 für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben
- Eloxiertes Aluminium für hohe chemische Beständigkeit
- Rotor, Deckel und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
Eloxiertes Aluminium | |
20 x 5 ml | |
13,100 rpm | |
Eppendorf QuickLock™ Rotordeckel |
Rotor | |
20.913 x g | |
Zentrifugen 5910 Ri und 5920 R | |
FA-20x5, Aerosol-tight |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotormodelle FA-20 x5; FA-48 x2; FA-6 x 50 > Aerosoldicht, inkl. QuickLock Rotordeckel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur