Learn More
Cytiva Sepharose™ Agarose-Gelfiltrationsmedien
Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an als Bead ausgebildeten gelförmigen Filtermedien auf Agarose-Basis. Cytiva Life Sciences™ Filtrationsmedien aus Sepharose-Agarose-Gel weisen eine gute Trennung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg auf.
Marke:  Cytiva 17-0150-01
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10004634
  • 1090.00 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Lösungen des Europäischen Arzneibuchs
  • Reagenzien und Standardlösungen in Kapitel 2 und 4 des aktuellen Ph. Eur.
  • Alle Lösungen hergestellt und getestet gemäß Ph. Eur.
  • Analysezertifikat im Lieferumfang enthalten
  • Chargennummer und Verfallsdatum auf allen Produktetiketten
Bestellinformation
Lieferung in 1 l-Kunststoffbehältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 l
45 bis 165 μm
Feste Beads
Ermöglicht die Charakterisierung oder das Reinigen von Proben, die Komponenten verschiedener Molekulargewichte beinhalten
10 cm
3 bis 13
4 bis 30 °C und 20 % Ethanol
< 26 cm/h
Sepharose-Agarose-Gel-Filtrationsmittel
5 cm
3,94 in.
80-150 cm/h, Druckabfall cm H2O/Betthöhe = 15, Betthöhe 10 cm, Säule 5 cm ID
2 % Agarose
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
Cytiva Sepharose™ Agarose-Gelfiltrationsmedien > Sepharose CL-4B-Gel; 1000 ml