Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rotigotin Artikelnummer.: 17281242
Thermo Scientific Chemicals Rotigotin
Artikelnummer. 17281242
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 17281242
Marke: Thermo Scientific Chemicals 466541000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99755-59-6
Summenformel C19H25NOS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rotigotin
Menge 100 mg
Formelmasse 315,47
InChI-Schlüssel KFQYTPMOWPVWEJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCN(CCC1=CC=CS1)C1CCC2=C(O)C=CC=C2C1
IUPAC-Name 6-{propyl[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 315.48
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0418927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number466545000,466541000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Rotigotin >