Learn More
VACUUBRAND™ Drehschieberpumpe RZ 2.5
Drehschieberpumpen von VACUUBRAND sind leistungsstark bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Selbst bei geöffnetem Gasballast bieten sie ein sehr gutes Endvakuum. Profitieren Sie dazu von verlängerten Ölwechsel- und Wartungsintervallen dank optimierter Umlaufschmierung und großem nutzbaren Ölvolumen.
Marke: VACUUBRAND™ 20798120
1921.95 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- auch mit Gasballast noch sehr gutes Endvakuum
- vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
- lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbares Ölvolumen
- einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Spezifikation
0.002 mbar | |
2.3 m3/hr. | |
IP 40 | |
1,1 bar |
CEE | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes | |
230 V |