Learn More
VACUUBRAND™ Drehschieberpumpe RZ 2.5
Drehschieberpumpen von VACUUBRAND sind leistungsstark bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Selbst bei geöffnetem Gasballast bieten sie ein sehr gutes Endvakuum. Profitieren Sie dazu von verlängerten Ölwechsel- und Wartungsintervallen dank optimierter Umlaufschmierung und großem nutzbaren Ölvolumen.
2365.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum | 0.002 mbar |
---|---|
Flussrate | 2.3 m&superscript_3;/h |
Pumpentyp | Rotary Vane Vacuum Pump |
Schutzart Gehäuse | IP40 |
Anwendungen | Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17869816
|
VACUUBRAND™
20798120 |
CEE |
2365.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17899826
|
VACUUBRAND™
20798127 |
CEE/CN |
2365.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- auch mit Gasballast noch sehr gutes Endvakuum
- vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
- lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbares Ölvolumen
- einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Spezifikation
0.002 mbar | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes | |
230 V |
2.3 m&superscript_3;/h | |
IP40 | |
1.1 bar |