Learn More
Karl Fischer Aqualin™ Complete 1, für Karl-Fischer-Titration durch Volumetrie, Fisher Chemical
Einkomponenten-Reagenz; Pyridin-frei
Marke: Fisher Chemical K/1900/15
103.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Volumetrisches Reagenz mit einer Komponente für Analysen mit hohem Wassergehalt
- Wasseräquivalent: 1.0 mg H2O/ml
- Unbegrenzte Wasserkapazität
- Führen Sie vor der Verwendung eine Titerbestimmung durch
- Pyridin-frei
Spezifikation
Aqualine™ Complete 1 | |
Karl Fischer Reagent | |
1 L | |
1.2mg of water/mL min. | |
Flüssig | |
81734 |
Farblos | |
Pyridine free | |
111-90-0, 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2 | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
Solution |
Sicherheit und Handhabung
- Aqualine Complete 1
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und eA§ gründlich waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.