Learn More
RNMTL1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-93280-0.1ml
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18616180
  • 468.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
RNMTL1 Polyclonal antibody specifically detects RNMTL1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNMTL1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, FLJ10581, HC90, putative RNA methyltransferase, RNA methyltransferase like 1, RNA methyltransferase-like protein 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-420 of human MRM3 (NP_060616.1). MAALVRPARFVVRPLLQVVQAWDLDARRWVRALRRSPVKVVFPSGEVVEQKRAPGKQPRKAPSEASAQEQREKQPLEESASRAPSTWEESGLRYDKAYPGDRRLSSVMTIVKSRPFREKQGKILLEGRRLISDALKAGAVPKMFFFSRLEYLKELPVDKLKGVSLIKVKFEDIKDWSDLVTPQGIMGIFAKPDHVKMTYPKTQLQHSLPLLLICDNLRDPGNLGTILRSAAGAGCSKVLLTKGCVDAWEPKVLRAGMGAHFRMPIINNLEWETVPNYLPPDTRVYVADNCGLYAQAEMSNKASDHGWVCDQRVMKFHKYEEEEDVETGASQDWLPHVEVQSYDSDWTEAPAAVVIGGETYGVSLESLQLAESTGGKRLLIPVVPGVDSLNSAMAASILLFEGKRQLRGRAEDLSRDRSYH
0.1 mL
DNA replication Transcription Translation and Splicing
55178
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Name des Produkts
RNMTL1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Unconjugated