Learn More
Fisherbrand™ Reinraum-Vinylklebeband, 12,7 mm (0,5 in.)
BIOPHARMA
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
Marke:  Fisherbrand™ EGVFP-12LB
9.45 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13198585
  • 9.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
Das Fisherbrand Universal Reinraum-Vinylband bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne dass beim Entfernen Klebstoffreste zurückbleiben. Dieses Klebeband wurde in einer kontrollierten Umgebung verarbeitet und ist für leichten industriellen Einsatz, die saubere Konstruktionsarbeiten und für Reinräume ausgelegt.
  • Gut anpassbares Vinylklebeband mit Gummikleber
  • Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl
  • Hinterlässt beim Entfernen keine Klebstoffrückstände
  • Ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und allgemeine Verwendung im Reinraum
  • Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
  • In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
  • Aufgewickelt auf einen Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
  • Alle Rollen sind 33 m lang
Compliance
Entspricht den Bundesspezifikationen für PPP-T-66 E und CID A-A 1689A
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Hellblau
Klebeband für den Reinraum
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
16 °C bis 27 °C
36 yd. (2,01 m)
0,5 in.
Naturkautschuk
Vinyl
Unsteril
60 °F bis 80 °F
33 x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in.)
33 m
12,70 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reinraum-Vinylklebeband, 12,7 mm (0,5 in.) > Fisherbrand Reinraum-Vinylband, 3 in. Kunststoffkern, 0,5 in. breit, hellblau