Learn More
Julabo™ F38-ME FORCIERTEST HEIZ-/KüHLSYSTEM SYST.
Programmable to 10 program steps, and with adjustable pump stages
Marke: Julabo™ 9162638
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
JULABO Kälte-Umwälzthermostate zum Heizen und Kühlen. Die Geräte sind für externe Temperieraufgaben bzw. zum Temperieren direkt im Thermostatenbad geeignet. Aus drei Gerätereihen stehen Modelle in unterschiedlichen Leistungsklassen zur Verfügung. Leistungsstarke Umwälzpumpensysteme und hohe Heiz-/Kühlleistungen garantieren kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten. Problemloses Entfernen von unvermeidbarem Staub durch abnehmbares Lüftungsgitter. Modellabhängig mit Tragegriffen bzw. Laufrollen für leichten Transport. Alle Modelle mit Ablaufhahn an der Frontseite zum einfachen Entleeren der Badflüssigkeit. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine platzsparende Aufstellung.• VFD COMFORT DISPLAY
• Folientastatur zur Einstellung von Sollwerten, Warn-/Sicherheitswerten und Menüfunktionen
• PID3 Kaskaden-Temperaturregelung für höchste Temperaturkonstanz intern und extern
• ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
• Pt100 Externfühler-Anschluss zum Messen und Regeln im externen System
• SMART PUMP elektronisch einstellbare Pumpenleistungsstufen
• Frühwarnsystem für Unterniveau
• Einstellbarer Übertemperaturschutz per Display einstellbar
• RS232 Schnittstelle für Online-Kommunikation
• Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
• Active Cooling Control
Spezifikation
Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 | |
Rostfreier Stahl | |
±0,03°C | |
35.05 cm | |
26.9 cm | |
115 V 60 Hz 9/14 A | |
9/14 A |
5 °C bis 40 °C | |
FP38-ME | |
43.9 cm | |
82.04 cm | |
102.5 kg | |
115 V | |
60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ F38-ME FORCIERTEST HEIZ-/KüHLSYSTEM SYST. > Range: -20 to 80deg.C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur