Learn More
3M™ Wiederverwendbare Halbmaske
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie mit DIN-Gewinde und schützt vor einer großen Bandbreite an Schadstoffen in der Luft.
453.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Atemschutz-Halbmaske |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | DIN-Gewinde, 3M™ Filter der DT-Serie |
Menge | 10/Karton |
Produktcode | Marke | Größe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17766983
|
3M™
7100265024 |
S | HF-301 |
453.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17717003
|
3M™
7100265524 |
M | HF-302 |
453.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17746993
|
3M™
7100265229 |
L | HF-303 |
453.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die flexible Dichtlippe passt sich dem Gesicht des Trägers an und sorgt so für einen besseren Tragekomfort
- Mechanismus für Dichtsitzkurzprüfungen – wird die Maske während des Ausatmens gedrückt, wölbt sie sich leicht auf und zeigt so an, dass ein guter Dichtsitz erreicht wurde
- Ein integriertes Sprachpanel ermöglicht eine verbesserte Sprachverständigung während des Tragens
- Der Nasenbügel ermöglicht eine bessere Integration von Brillen
- Bequemes und robustes Kopfband mit flachem Profil und dicke elastische Riemen, die ein einfaches Verschließen auf der Rückseite ermöglichen
Spezifikation
Atemschutz-Halbmaske | |
DIN-Gewinde, 3M™ Filter der DT-Serie | |
10/Karton |