Learn More
3M™ Wiederverwendbare Halbmaske
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie mit DIN-Gewinde und schützt vor einer großen Bandbreite an Schadstoffen in der Luft.
Marke:  3M™ 7100265524
313.97 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17717003
  • 479.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Hybrid-Reflex-Dichtung passt sich den Gesichtskonturen des Anwenders an und erleichtert so den Tragekomfort
  • Mechanismus zur Dichtungskontrolle – wenn die Maske beim Ausatmen gedrückt wird, wird sie leicht aufgeblasen, und zeigt dadurch, dass eine gute Abdichtung erreicht wurde
  • Integriertes Sprachbedienfeld für verbesserte Sprachverständlichkeit beim Tragen der Maske
  • Nasenklemme ermöglicht eine verbesserte Integration mit Brillen
  • Bequeme, langlebige, flache Kopfhalterung und dicke elastische Bänder mit einfachem Rückverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Atemschutz-Halbmaske
DIN-Gewinde, 3M™ Filter der DT-Serie
10/Karton
M
HF-302