Learn More
3M™ Wiederverwendbare Halbmaske
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie mit DIN-Gewinde und schützt vor einer großen Bandbreite an Schadstoffen in der Luft.
Marke: 3M™ 7100265229
300.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Hybrid-Reflex-Dichtung passt sich den Gesichtskonturen des Anwenders an und erleichtert so den Tragekomfort
- Mechanismus zur Dichtungskontrolle – wenn die Maske beim Ausatmen gedrückt wird, wird sie leicht aufgeblasen, und zeigt dadurch, dass eine gute Abdichtung erreicht wurde
- Integriertes Sprachbedienfeld für verbesserte Sprachverständlichkeit beim Tragen der Maske
- Nasenklemme ermöglicht eine verbesserte Integration mit Brillen
- Bequeme, langlebige, flache Kopfhalterung und dicke elastische Bänder mit einfachem Rückverschluss
Spezifikation
Atemschutz-Halbmaske | |
DIN-Gewinde, 3M™ Filter der DT-Serie | |
10/Karton |
L | |
HF-303 |