Learn More
Restek™ Straight Inlet Liners for Splitless Injection
Used for samples containing a narrow molecular weight distribution and for those not prone to thermal decomposition
N.V. - 154.88 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 7.85 cm |
---|---|
Product Type Specs | IP Splitless Straight Inlet Liner |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Menge | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Menge | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10088634
|
Restek™
20712 |
0.2 cm | Each | Glass Splitless | |||||
10058314
|
Restek™
20713 |
0.2 cm | 5/Pk. | Glass Splitless |
154.88 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10097781
|
Restek™
20773 |
0.4 cm | 5/Pk. | Glass Splitless |
121.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10130085
|
Restek™
20774 |
0.4 cm | 25/Pk. | Glass Splitless | |||||
Beschreibung
- Useful for splitless mode of operation and slow injections, small (<2μL) sample volumes, and high-boiling point solvent systems
- Compatible with Agilent™/Finnigan™ columns
- Liners should be packed with wool or fused silica beads to trap nonvolatile residue and prevent column contamination when analyzing dirty samples; also, packing in wool is recommended to aid in vaporization of high molecular weight compounds and to minimize discrimination
- O.D. × Length: 6.5 × 78.5mm
Spezifikation
7.85 cm | |
IP Splitless Straight Inlet Liner | |
Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets |