Learn More
Restek™ Straight Inlet Liners for Splitless Injection
Used for samples containing a narrow molecular weight distribution and for those not prone to thermal decomposition
Marke: Restek™ 20712
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Useful for splitless mode of operation and slow injections, small (<2μL) sample volumes, and high-boiling point solvent systems
- Compatible with Agilent™/Finnigan™ columns
- Liners should be packed with wool or fused silica beads to trap nonvolatile residue and prevent column contamination when analyzing dirty samples; also, packing in wool is recommended to aid in vaporization of high molecular weight compounds and to minimize discrimination
- O.D. × Length: 6.5 × 78.5mm
Spezifikation
Glass Splitless | |
7.85 cm | |
0.2 cm | |
Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets |
Each | |
IP Splitless Straight Inlet Liner | |
0.65 cm | |
Borosilicate Glass |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.