Learn More
Restek™ Rxi™-XLB GC Columns
General-purpose columns exhibiting extremely low bleed
873.62 € - 1727.88 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10610447
|
Restek™
13726 |
0.25 mm | 0,25 μm | 60 m |
1727.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10232855
|
Restek™
43702 |
0.18 mm | 0.18 μm | 20 m |
873.62 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Especially well-suited for analysis of active, high molecular weight compounds with sensitive GC/MS systems including ion trap detectors
- Temperature range 30° to 360°C for 15m and 30m lengths: longer columns may have a slightly reduced maximum temperature
- Well-suited for U.S. EPA Method 525 for analysis of semivolatile compounds in drinking water
Pesticides, PCB cogeners
Spezifikation
Quarzglas |