Learn More
Eppendorf™ Research™ Plus Pipettensets
GREENER_CHOICE
Diese Pipette ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und intuitive Handhabung. Eppendorf™ Research™ plus Pipetten genügen den höchsten Ansprüchen an Präzision und Genauigkeit – mit ultimativer Ergonomie und enormer Vielseitigkeit.
Marke:  Eppendorf™ 3123000926
768.99 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15743459
  • 813.24 € / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Langlebig und widerstandsfähig gegen chemische, thermische und mechanische Belastungen
  • Volumeneinstellung: durch wenige Drehungen auf das gewünschte Volumen
  • Betätigungstaste: sehr geringe Betätigungskraft, Farbcodierung zeigt Pipettenvolumen an, perfekt ergonomisch angeordnet
  • Abwerfer: sehr geringe Betätigungskraft, perfekt ergonomisch angeordnet
  • Volumenanzeige: Vierstellig, vergrößert
  • Zweite Einstellungsanzeige und Öffnung: zum Einstellen der Pipette auf Flüssigkeiten mit stark von Wasser abweichenden Eigenschaften
  • Eppendorf PerfectPiston™: Ultraleichter Kolben aus Fortron™
  • Schnellanschlussklemme: Einfacher Abwurf des Unterteils (nicht bei 10 μl-Pipetten)
  • Federbelasteter Spitzenkonus: verbesserte Ergonomie, hält die Spitze sicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Pipetten-Mehrfachpackungen
Ergonomisch
Research Plus
100 bis 1.000 μl, 0,5 bis 5,0 ml, 1 bis 10 ml
3 Pipetten Research™ plus Einkanal variabel, 1 x EPT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 96 Spitzen, 2 Probenbeuteln und Kugelschreiber
Name des Produkts
Eppendorf™ Research™ Plus Pipettensets > Set mit 3 Stück:0,1 bis 1 ml, 0,5 bis 5 ml, 1 bis 10 ml