Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative HEK293 DNA Kits
The resDNASEQ Quantitative HEK293 DNA Kit is a quantitative PCR (qPCR)-based system for the detection of host-cell DNA from HEK293 cell lines.
Marke:  Applied Biosystems™ A46014
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18775455
  • 3770.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
resDNASEQ HEK293 DNA Control
• HEK293 DNA Control, 30 ng/μL, 40 μL, store at –15 to –25°C
• DNA Dilution Buffer (DDB), 7 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use
resDNASEQ HEK293 DNA Real-Time PCR Reagents
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0.75 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use, protect from light
• HEK293 DNA Assay Mix (10X), 300 μL, store at –15 to –25°C, protect from light
• Negative Control (water), 1.0 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use
Kit
HEK
resDNASEQ™
Trockeneis
Assay Kit only
Primer-Sonde
qPCR
FAM
100 reactions
100 Reaktionen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2502035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog Number
Chargennummer2411034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog NumberA46014
Chargennummer2405033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA46014
Chargennummer2310032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog NumberA46014
Chargennummer2306031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/06/2023 Catalog NumberA46014
Name des Produkts
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative HEK293 DNA Kits > Assay Kit only