Learn More
BINDER™ Einlegeboden aus Edelstahl für Feuchtekammer
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: KBF 1020, KBF-S 1020
Marke: BINDER™ 8012-2254
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Perforiertes Design
- Aus Edelstahl.
Spezifikation
Einlegeboden, perforiert – Edelstahl | |
BINDER Kammern KBF 1020, KBF-S 1020 | |
Edelstahl | |
Kammer-Einlegeboden |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Einlegeboden aus Edelstahl für Feuchtekammer > Kann verwendet werden mit: KBF 1020 Feuchtigkeitsprüfkammern
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur