Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 5 μl-Spritzen
Hergestellt aus Edelstahl
Marke:  SGE™ 035057
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10065630
  • 68.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Aus Edelstahl
Beschreibung
Beschreibung
Aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
23 ga
0.024 Zoll
0.63 mm
Ersatznadel
8 mm Außendurchmesser Zylinder 5 μl Mikrovolumen-Spritzen
0,014 in.
0.37 mm
2.7 Zoll
Konus
Name des Produkts
SGE™ Ersatznadeln für 5 μl-Spritzen > Kegelspitze; 70 mm Länge; 23 in Durchmesser